Documents
P5282
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, FITC labeled
Synonyme(s) :
Phalloïdine-FITC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H60N10O15S2
Poids moléculaire :
1177.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Phalloïdine marquée à l'isothiocyanate de fluorescéine, sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
Source biologique
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
Température de stockage
−20°C
Description générale
La phalloïdine est une phallotoxine produite par l'amanite phalloïde (Amanita phalloides). Il s'agit d'un peptide cyclique qui interagit avec l'actine et qui a été identifié pour la première fois chez des rats empoisonnés à la phalloïdine. C'est un heptapeptide de nature cyclique comprenant une liaison interne entre le tryptophane situé en position 6 et la cystéine située en position 3. La chaîne latérale de l'acide aminé 7 (γ-δ-dihydroxyleucine) de la phalloïdine est accessible aux modifications, ce qui permet de produire des composés marqués par fluorescence.
Application
La phalloïdine marquée à l'isothiocyanate de fluorescéine a été utilisée :
  • pour visualiser la réorganisation de l'actine filamenteuse (actine F) dans les cardiomyocytes primaires néonataux (PNCM) et les cellules H9C2 (myoblastes cardiaques de rat) après traitement par endothéline-1 (ET-1) et angiotensine II (Ang II).
  • pour marquer les microfilaments en immunohistochimie.
  • pour colorer l'actine F en immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
La phalloïdine interagit avec l'actine polymère, mais pas avec ses formes monomères ou oligomères. Ces interactions donnent naissance à des filaments d'actine hautement stabilisés qui résistent à la dépolymérisation et au désassemblage. Chez le rat, cette toxine entraîne la mort par hémorragie hépatique et les cellules présentent une accumulation anormale de filaments d'actine. La dérivation de composés de phalloïdine marqués par fluorescence ne modifie pratiquement pas l'affinité de la phalloïdine pour l'actine. Ces composés peuvent être utilisés pour étudier la structure et l'organisation de l'actine dans les cellules eucaryotes.
Il s'agit d'une toxine qui lie l'actine F polymère, la stabilisant et perturbant le fonctionnement des structures riches en actine.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Non-muscle myosin heavy chain as a possible target for protein encoded by metastasis-related mts-1 gene.
Kriajevska MV
The Journal of Biological Chemistry, 19679-82, 269(31)-269(31) (1994)
The culture of fibroblasts from diaphragm of giant panda.
Han ZM
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 37(10), 644-645 (2001)
Ting Xu et al.
Journal of leukocyte biology, 84(4), 1192-1201 (2008-07-26)
Recruitment of leukocytes onto inflamed tissues is an important physiological event, in which L-selectin plays an essential role in initial leukocyte capture and at the same time, triggers cell signaling. Lck is a member of the Src family of protein
Fluorescent phallotoxin, a tool for the visualization of cellular actin.
Wulf E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(9), 4498-4502 (1979)
The H9C2 cell line and primary neonatal cardiomyocyte cells show similar hypertrophic responses in vitro.
Watkins SJ
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 47(2), 125-131 (2011)
Articles
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.