Principaux documents
P6915
Sigma-Aldrich
Phosphocreatine disodium salt hydrate
~98% (enzymatic)
Synonyme(s) :
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Formule linéaire :
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.08 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~98% (enzymatic)
Impuretés
<0.02% free creatine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Conditionnement
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable