P7936
Phosphocreatine disodium salt hydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Creatine phosphate disodium salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Phosphocreatine disodium salt hydrate, ≥97%
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Impuretés
≤0.02% free creatine
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Application
- as a component: of Xenopus buffer (XB) buffer to remove the membrane-bound proteins
- of M5+ buffer to perform polarized total internal reflection fluorescence (polTIRF) experiments
- of ATP regenerating system for 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl phospholipid(NBD-PL) translocation assay
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable