524650
Pastilles de PBS
10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, tablet, pH 7.4 at 25°C
Synonyme(s) :
PBS, Phosphate Buffered Saline Tablets
About This Item
Produits recommandés
product name
Pastilles de PBS, Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 liter of deionized H2O yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Niveau de qualité
Forme
tablet
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).