P3657
Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-methyl-5-([phosphonooxy]methyl)-4-pyridinecarboxaldehyde, Codecarboxylase, PLP, Pyridoxal 5-phosphate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 247.14 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
off-white to yellow-brown
Pf
140-143 °C
Solubilité
1 M HCl: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow-green
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Hierarchical Surface Architecture of Hemodialysis Membranes for Eliminating Homocysteine Based on the Multifunctional Role of Pyridoxal 5′-phosphate.: Discusses the development of advanced hemodialysis membranes using pyridoxal 5′-phosphate, highlighting its role in reducing homocysteine levels, which could contribute to improved outcomes for dialysis patients (Jiang P et al., 2020).
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.