Principaux documents
P1510
Sigma-Aldrich
Petroselinyl alcohol
liquid
Synonyme(s) :
cis-6-Octadecen-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H36O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
Clé InChI
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves