O6626
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
Synonyme(s) :
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
279.44 g/mol
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
Conductivité
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
Pf
212-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
Clé InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves