225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Clé InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter