O4000
Oxythiamine chloride hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(2-Hydroxyethyl)-3-(4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-4-methylthiazolium chloride
73,50 $
About This Item
73,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
Clé InChI
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells[2]
- as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines[3]
- in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable