16490
Bromopyruvic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
(Powder or Crystals or Flakes)
Pf
77-82 °C
Solubilité
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Clé InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.