O1514
Huile d′olive
highly refined, low acidity
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
highly refined, low acidity
Densité
D20/4, 0.895-0.924
Groupe fonctionnel
ester
oleic acid
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup