N9914
Polynucleotide phosphorylase from Synechocystis sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
PNPase, Polyribonucleotide Nucleotidyltransferase
459,00 $
About This Item
459,00 $
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Synechocystis sp.)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
Histidine tagged
Essai
90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Poids mol.
85 kDa
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable