Principaux documents
L4025
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Synonyme(s) :
Enzyme de lyse, Lyticase bactérienne
25000 UNITS
105,00 $
50000 UNITS
172,00 $
100000 UNITS
322,00 $
250000 UNITS
532,00 $
1000000 UNITS
1 480,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25000 UNITS
105,00 $
50000 UNITS
172,00 $
100000 UNITS
322,00 $
250000 UNITS
532,00 $
1000000 UNITS
1 480,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bacterial (Arthrobacter luteus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥200 units/mg solid
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Application
La lyticase issue de Arthrobacter luteus a permis de remettre en suspension des cellules afin d'en extraire de l'ADN de haut poids moléculaire pour des analyses d'empreinte génétique par amplification en chaîne par polymérase (PCR).
La lyticase issue de Arthrobacter luteus a été utilisée :
  • comme constituant d'un tampon de formation de sphéroplastes pour préparer des extraits nucléaires de levure[1].
  • pour effectuer une digestion durant la préparation d'échantillons en vue d'un dosage enzymatique des β-glucanes avec une levure[1].
  • pour lyser des cellules afin d'isoler de l'ARN.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
La lyticase est une enzyme de lyse qui permet d'extraire de l'ADN à partir de cellules de levure en induisant la formation de sphéroplastes partiels.[3] Ces sphéroplastes sont ensuite lysés pour libérer l'ADN. La lyticase est la solution privilégiée pour digérer la paroi cellulaire des levures qui est difficile à désintégrer car elle peut former des spores résistantes ou des capsules. La lyticase présente des activités β-(1→3)-glucane laminaripentaohydrolase, β-(1→3)-glucanase, protéase et mannanase.[4] Elle est utile avec les cellules de levures appartenant par exemple aux genres Candida[5], Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremothecium et Schwanniomyces.
La lyticase est une enzyme fréquemment utilisée dans la recherche sur les champignons, en particulier pour identifier les espèces par des techniques basées sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR). Elle a la capacité de casser les liaisons β (1→3) et β (1→4) entre les motifs de glucose.
La lyticase hydrolyse le poly-β(1→3)-glucose, notamment le glucane de la paroi cellulaire des levures.
Définition de l'unité
Une unité produit une ΔA800 de 0,001 par minute à pH 7,5 et 25 °C, en utilisant comme substrat une suspension de levure dans un mélange réactionnel de 3 ml.
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche et développement. Non destiné à l'usage dans des médicaments, produits de ménage ou à d'autres fins. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour des informations concernant les risques et pratiques de manipulation sans danger.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Lisbeth Rosager Poulsen et al.
The Plant cell, 20(3), 658-676 (2008-03-18)
Vesicle budding in eukaryotes depends on the activity of lipid translocases (P(4)-ATPases) that have been implicated in generating lipid asymmetry between the two leaflets of the membrane and in inducing membrane curvature. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member
M Groenewald et al.
Persoonia, 21, 17-27 (2008-12-01)
The type species of the genus Debaryomyces, Debaryomyces hansenii, is a highly heterogeneous species. It has been isolated from a large diversity of natural sources including fruit, air, water, soil, but most frequently from processed food products. The species delineation
A protein transformation protocol for introducing yeast prion particles into yeast
Tanaka M, et al.
Methods in Enzymology, 470, 681-693 (2010)
Naturally occurring novel promoters around pyruvate branch-point for recombinant protein production in Pichia pastoris (Komagataella phaffii): pyruvate decarboxylase-and pyruvate kinase-promoters
Massahi A and Calik P
Biochemical Engineering Journal, 138, 111-120 (2018)
E C Williamson et al.
Journal of clinical microbiology, 39(1), 47-50 (2001-01-04)
Respiratory tract colonization with Scedosporium apiospermum in patients with chronic suppurative lung disease is a significant concern for lung transplantation candidates, since Scedosporium infections occurring posttransplantation are usually untreatable. Up to 10% of patients with cystic fibrosis attending our respiratory
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.