K10025A
5′-Nucleotides & Nucleosides
Synonyme(s) :
Nucleoside Triphosphates
739,00 $
About This Item
739,00 $
Produits recommandés
Description générale
Application
Composants
A9251 Adenosine, 100mg
A2754 ADP, Sodium, 100mg
A1752 AMP, Sodium, 100mg
A2383 ATP, Disodium, 100mg
C4654 Cytidine, 100mg
C9755 CDP, Sodium, 25mg
C1006 CMP, Sodium, 25mg
C9274 CTP, Sodium, 25mg
G6752 Guanosine, 100mg
G7127 GDP, Sodium, 25mg
G8377 GMP, Sodium, 25mg
G8877 GTP, Sodium, 25mg
U3750 Uridine, 100mg
U4125 UDP, Sodium, 25mg
U6375 UMP, Disodium, 25mg
U6625 UTP, Sodium, 25mg
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3