N9003
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98%
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, p-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
830,00 $
About This Item
830,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
OMRLTNCLYHKQCK-RKQHYHRCSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable