69585
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
fluorogenic, ≥99.0% (TLC), powder, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
452,00 $
About This Item
452,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
Solubilité
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
Fluorescence
λex 317 nm (pH 10.0)
λex 365 nm; λem 445 nm in aqueous buffer pH 5.0 (after cleavage by β-N-acetylglucosaminidase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8.2H2O/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18;;/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21);2*1H2/t13-,15-,16-,17-,18-;;/m1../s1
Clé InChI
PAVCYMSNMRWMAK-DMYIEBNJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable