N8264
Nucleoside Phosphorylase from microorganisms
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Synonyme(s) :
Nucleoside Phosphorylase bacterial, PNP, Purine nucleoside phosphorylase, Purine nucleoside:orthophosphate ribosyltransferase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Poids mol.
~120 kDa
Composition
Protein, 40-80%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Clé InChI
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Description générale
Application
- in phosphopentomutase assay for adenosine synthesis[3]
- for the conversion of 7-methylthioguanosine to 7-methylthioguanine[4][5]
- in the synthesis of cytokinins in lyophilized cotton plant samples[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Michaelis constants : 6.4 x 10-5M (Inosine), 3.2x10-4M (Pi)
Inhibitors : p-Chloromercuribenzoate, SDS, Hg++, Ag+Optimum pH : 7.5 - 8.0
Optimum temperature : 65oC
pH Stability : pH 6.0 - 9.0 (30oC, 16hr)
Thermal stability : below 60oC (pH 7.7, 30min)
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable