05019
7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]coumarin
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
MDCC
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C20H21N3O5/c1-3-22(4-2)14-6-5-13-11-15(20(27)28-16(13)12-14)19(26)21-9-10-23-17(24)7-8-18(23)25/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)
Clé InChI
IXQPRUQVJIJUEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable