10102121001
Roche
Adenosine Deaminase (ADA)
from calf intestine
Synonyme(s) :
ADA, Adenosine Deaminase
318,00 $
About This Item
318,00 $
Produits recommandés
Source biologique
bovine intestine
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
Conditionnement
pkg of 1 mL (10 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
pH optimal
7.0-7.4
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for chemiluminescence
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
AMP-deaminase <0.01%
AP <0.01% (with pre incubation)
Guanase <0.01%
NP <0.01%
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ADA(280712)
Description générale
Adenosine deaminase (ADA) is a zinc metalloenzyme.[1]
Application
Adenosine deaminase (ADA) has been used in lipolysis assay along with other reagents.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available