Principaux documents
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Beilstein:
4352384
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)