Documents
D206709
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
48-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11,15H2
Clé InChI
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Anna Munder et al.
MedChemComm, 10(2), 280-293 (2019-03-19)
Pancreatic β-cell membranes and presynaptic areas of neurons contain analogous protein complexes that control the secretion of bioactive molecules. These complexes include the neuroligins (NLs) and their binding partners, the neurexins (NXs). It has been recently reported that both insulin