Principaux documents
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
1 G
71,30 $
71,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
71,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2NHCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
191-193 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection[1]. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)