MTCM5441
MTC™ Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Synonyme(s) :
cell spreader
119,00 $
About This Item
119,00 $
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio M5441
L × l
30 mm × 207 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required