CLS4809
Corning® Isotip® filtered pipet tips
100-1000 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 100 tips/rack, 1000 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
215,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
About This Item
215,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
Conditionnement
rack of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 4809
Gamme de volumes
100-1000 μL
Adéquation
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
Compatibilité
all popular research-grade pipettors
Description générale
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Application
Informations légales