MilliporeSigma
Passer à
HS8151
Delta™ Cell Spreader
individually wrapped, sterile, pk of 500
Offre promotionnelle disponible
Synonyme(s) :
bacterial cell spreader, petridish spreader, triangular spreader
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 700 $ — Économiser 5 %; Dépenser 1 000 $ — Économiser 10 %; Dépenser 1 500 $ — Économiser 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
500 ea
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
165,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
165,00 $
Économisez Jusqu'à 22 %
Disponible dès aujourd'huiDétails
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
size × width × thickness
172 mm × 37 mm × 4 mm
Features and Benefits
  • Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
  • Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
  • Disposable
  • γ sterilized
Legal Information
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
HS8171BBMSMR9600TZ742713
Spreader L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
HS8171B
Spreader
description
individually wrapped, sterile, pk of 500
description
L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
description
AC/DC input 115 V
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
feature
individually wrapped
feature
-
feature
-
feature
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
packaging
pk of 500
packaging
pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171B
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-T
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-E-UK
size × width × thickness
172 mm × 37 mm × 4 mm
size × width × thickness
-
size × width × thickness
-
size × width × thickness