Principaux documents
Z363367
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 16 mm L
1 EA
32,30 $
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37736-0006
Description générale
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
Application
For inoculating petri dishes
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP