Principaux documents
R9875
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ru-5-P
5 MG
607,00 $
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
607,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11O8P · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.11 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken liver (enzyme)
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
Clé InChI
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)