D3126
2-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt
≥95% (ICP-AES)
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (inorganic)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (ICP-AES)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Traces de cations
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
Clé InChI
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)