MBD0058
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Produits recommandés
product name
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
(Microbial DNA free buffer)
Conditionnement
pkg of 5X1 mL
pkg of 1 mL
pH
7.5
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable