MAK398
5′-Nucleotidase (CD73) Activity Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sensitive, detecting as low as 0.2 mU of 5′-NT.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3