MilliporeSigma
Passer à
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Synonyme(s) :
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate disodium salt, β-NADP-Na2, βPhosphate de β-NADH disodium salt, Triphosphopyridine-nucléotide disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
138,00 $
500 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
414,00 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
605,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 100,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N7Na2O17P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
787.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
138,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mr 743.4, Mr 787.4
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 500 mg (10128040001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
General description
Le nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (NADP) et le NADPH forment une paire d′oxydoréduction. Le rapport NADPH/NADP contrôle le potentiel d′oxydoréduction intracellulaire, ce qui influence les réactions métaboliques in vivo.
Application
Le sel disodique de β-NADH phosphate a été utilisé pour quantifier le glucose dans le glycogène. Il a également été utilisé pour l′essai de l′hexokinase.
Preparation Note
Conditions de stockage (solution de travail) : 2 à 8 °C
10 mg/ml en solution aqueuse, contient au moins 99 % de NADP après 4 semaines entre 2 et 8 °C.
Analysis Note
Coefficients d′extinction : 18,0 x 103 [l x mol-1 x cm-1] à 260 nm, 5,9 x 103 [l x mol-1 x cm-1] à 333 nm (complexe CN)
Absorbance à 340 nm : Tampon imidazole, 100 mM pH 6,7, NADP 2 mM (= 14,87 mg/10 ml) : A340 d′environ 0,100.
Absorbance à 360 nm : Solution aqueuse de NADP, 10 mg/ml : A360 d′environ 0,200-0,250.
Other Notes
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable