C5424
Conduritol B epoxide
powder, ≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-Anhydro-myo-inositol
218,00 $
About This Item
218,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Conduritol B epoxide,
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1C(O)C(O)C2OC2C1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H
Clé InChI
ZHMWOVGZCINIHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable