MAK009
Amylase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AMY1A(278)
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1