M9773
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
Synonyme(s) :
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Ampleur du marquage
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
Matrice
2% Cross-linked polystyrene
Taille des particules
50-200 mesh
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable