Principaux documents
M1773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
200-400 mesh
Synonyme(s) :
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
5 G
351,00 $
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
351,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111023
Nomenclature NACRES :
NA.56
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Ampleur du marquage
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
Matrice
1% Cross-linked polystyrene
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
−20°C
Application
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely