MilliporeSigma
Passer à
E2634
Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol
~96% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dehydroergosterol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
171,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
912,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H42O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
~96% (HPLC)
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~96% (HPLC)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1
InChI key
QSVJYFLQYMVBDR-CMNOFMQQSA-N
General description
Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol is an analogue of ergosterol. It comprises of three conjugated double bonds in a steroid ring system. Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol possesses anti-inflammatory property.[1] It is used as a cholesterol reporter.
Application
A fluorescent cholesterol analog useful as a probe in membrane research.
Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol has been used to examine the acyltransferase activity of lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT). It has also been used for liposome preparation.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8985174607700014P
assay
~96% (HPLC)
assay
≥75.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c