Principaux documents
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
1 G
245,00 $
5 G
769,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
245,00 $
5 G
769,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Application
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Autres remarques
Review[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)