Principaux documents
M9065
Sigma-Aldrich
Methyl 14(S),15(S)-epoxy-13(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z)-eicosatrienoate
≥95% (HPLC), hexane solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H34O4
Poids moléculaire :
350.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
hexane solution
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
fatty acid modified lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC1OC1[C@@H](O)\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-12-16-19-21(25-19)18(22)15-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-20(23)24-2/h6-9,13,15,18-19,21-22H,3-5,10-12,14,16-17H2,1-2H3/b8-6-,9-7-,15-13-/t18-,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
DBXPKRNKMVEUMA-WBDQARBPSA-N
Autres remarques
15-Lipoxygenase product of arachidonic acid, formed by a similar biosynthesis as hepoxilins
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup