M7755
Monellin from Dioscoreophyllum cumminsii (serendipity berry)
958,00 $
About This Item
958,00 $
Description générale
Application
Autres remarques
Qualité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable