L8005
β-Lactoglobulin B from bovine milk
≥90% (PAGE)
Synonyme(s) :
β-LG, Bos d 5, beta-LG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Pureté
≥90% (PAGE)
Forme
powder
Poids mol.
18,276 Da by calculation
Technique(s)
HPLC: suitable
electrophoresis: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... LGB(280838)
Description générale
Application
- a protein standard in SDS-polyacrylamide electrophoresis for quantification of milk protein fractions
- in the calibration of reversed phase- high-performance liquid chromatography (HPLC) for caseins quantification
- for immobilization on the biosensor surface and a calibration standards in biosensor assay
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable