M5820
M344
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-benzamide, MS 344, D237, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)-aminoheptanamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
Clé InChI
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.