M3655
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
274,00 $
About This Item
274,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (inorganic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<12% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
Traces de cations
Na: 7.3-9.0% (anhydrous)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.Na.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
Clé InChI
RUFPTDNHMAGVMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable