528315-M
PIPPS
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Synonyme(s) :
PIPPS, Piperazine-N,Nʹ- bis(3-propanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(3-propanesulfonic Acid)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% dry basis (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.96
Solubilité
water: 1%
0.25 M NaOH: 5%
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H22N2O6S2/c13-19(14,15)9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-20(16,17)18/h1-10H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
Clé InChI
PDLPTSJWDUCMKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable