M1574
Miglitol
Synonyme(s) :
1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
142-147 °C
Solubilité
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable