D9160
1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Synonyme(s) :
1-Deoxymannojirimycin HCl, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
221,00 $
About This Item
221,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3