MAB1548
Anti-Myosin Antibody, heavy chain β
culture supernatant, clone 5B9 (2C8), Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-CMD1S, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B9 (2C8), monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Myh7(29557)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable