A4335
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
767,00 $
About This Item
767,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MY-32, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:150 using formalin-fixed, paraffin-embedded human or animal skeletal muscle sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2