M1787
Manganese(II) chloride solution
BioReagent, for molecular biology, storage temp.:room temp
Synonyme(s) :
Manganese chlroide, Manganese(II) chloride, MnCl2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
1.00 M±0.01 M
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Activité étrangère
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; and protease, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- in manganese enhanced magnetic resonance imaging (MEMRI) to study neuronal disease and manganese toxicity
- in high ionic strength reaction mixture to determine RNA polymerase I and II activity
- in reverse transcription reaction mix as a source of Mn2+ ions
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)