Key Documents
L9628
Sigma-Aldrich
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Formule linéaire :
C12H21O14PBa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
Clé InChI
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable