L8912
L-Leucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
(S)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Leucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Source biologique
non-animal source
Agence
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Pureté
98.5-101.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl
[α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
Qualité
meets EP, JP, USP testing specifications
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a hypertrophic agent to monitor its effects on myotubes.
- as a component of PMG media for culturing yeast.
- in myotube protein synthesis analysis in skeletal muscle cells.
- to study its effects on hepatic lipid metabolism.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Application
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique